Läs mer
Silver(I) perklorat vattenlöst, TRC
Produktkod. 30427245
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30427245 500 mg
1 options
Produktkod. 30427245 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS839390500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silver(I) Perchlorate Anhydrous
CAS 7783-93-9
Molekylformel ClO4 . Ag
Kvantitet 500 mg
Synonym Silver perchlorate, Silver monoperchlorate, Silver perchlorate (AgClO4), Silver(1+) perchlorate, Silver(I) perchlorate
InChI formel InChI=1S/Ag.ClHO4/c;2-1(3,4)5/h;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
LEDER [Ag+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
IUPAC-namn silver; Perklorat.
Molekylvikt (g/mol) 207.32
Formel vikt 205.8536