Läs mer
Silver(I) perklorat vattenlöst, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Silver(I) Perchlorate Anhydrous |
| CAS | 7783-93-9 |
| Molekylformel | ClO4 . Ag |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Silver perchlorate, Silver monoperchlorate, Silver perchlorate (AgClO4), Silver(1+) perchlorate, Silver(I) perchlorate |
| InChI formel | InChI=1S/Ag.ClHO4/c;2-1(3,4)5/h;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1 |
| LEDER | [Ag+].[O-]Cl(=O)(=O)=O |
| IUPAC-namn | silver; Perklorat. |
| Molekylvikt (g/mol) | 207.32 |
| Formel vikt | 205.8536 |