Läs mer
Silver(II)fluorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11387357
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11387357 10 g 10g
11377357 2 g 2g
11397357 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Product Code. 11387357 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' 011610.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Fukt- och ljuskänslig
Silver(II)fluorid används som fluorerings- och oxidationsmedel. Det används också vid framställning av organiska perfluorföreningar och vid fluorering av aromatiska föreningar. Dessutom används det också inom apoteks- och galvaniseringsindustrin. Det fungerar som en mellanprodukt i katalysen av gasformiga reaktioner med fluor genom silver. Det används vid oxidation av xenon till xenondifluorid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7783-95-1
Molekylformel AgF2
MDL-nummer MFCD00003411
Synonym Silver difluoride
Specifications
Kemiskt namn eller material Silver(II) fluoride
Smältpunkt 690°C
Färg Brun
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 98+%
Löslighetsinformation Soluble in hexane,chloroform,chlorofluorocarbon and hydrogen fluoride.
Formel vikt 145.87
Känslighet Light and moisture sensitive
Utseende Brown crystals
Densitet 4.6
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.