Läs mer
Silver(II)fluorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11397357
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11397357 50 g 50g
11377357 2 g 2g
11387357 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11397357 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011610.18
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Fukt- och ljuskänslig
Silver(II)fluorid används som fluorerings- och oxidationsmedel. Det används också vid framställning av organiska perfluorföreningar och vid fluorering av aromatiska föreningar. Dessutom används det också inom apoteks- och galvaniseringsindustrin. Det fungerar som en mellanprodukt i katalysen av gasformiga reaktioner med fluor genom silver. Det används vid oxidation av xenon till xenondifluorid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7783-95-1
Molekylformel AgF2
MDL-nummer MFCD00003411
Synonym Silver difluoride
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silver(II) fluoride
Smältpunkt 690°C
Färg Brun
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 98+%
Löslighetsinformation Soluble in hexane,chloroform,chlorofluorocarbon and hydrogen fluoride.
Formel vikt 145.87
Känslighet Light and moisture sensitive
Utseende Brown crystals
Densitet 4.6
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.