Learn More
Silver(II) oxide, 98%
Artikelnummer. p-7049783
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
missing translation for 'unitSize'
100g
25g
5g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11338087
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 022695.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Tillverkning av silveroxid-zink alkalibatterier
Silver(II)oxid används för att tillverka silveroxid-zink alkalibatterier. Det används också som reagens i laboratoriereaktioner och bildar övergångsmetall-karbenkomplex. Det används också som en katalysator för att framställa silvermetall. Den fungerar som en effektiv koldioxidskrubber och används i atomubåtar, den internationella rymdstationen och rymdfärjor. Vidare används det vid tillverkning av filter för gassensorer och i vissa infektionsresistenta kirurgiska tygmaterial och fibrösa textilartiklar. Utöver detta används den i betong och i vissa simbassänger för att skydda vattnet från oönskade mikrober.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1301-96-8
Molekylformel AgO
Molekylvikt (g/mol) 123.867
MDL-nummer MFCD00044285
InChI-nyckel OTCVAHKKMMUFAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver ii oxide, silver oxide, silberperoxyd, silver oxide,ago, acmc-1aiyc, silver i,iii oxide, ksc203c6r, silver ii oxide 5g, silver ii oxide-ag
PubChem CID 92152
IUPAC-namn oxosilver
LEDER O=[Ag]
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Silver(II) oxide
Smältpunkt >100°C (decomposition)
Färg Svart till grått
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3085
Merck Index 14,8522
Löslighetsinformation Insoluble in water; Soluble in alkalies,ammonium hydroxide with decomposition and N2 formation.
Formel vikt 123.87
Procent renhet 98%
Odör Odorless
Känslighet Light and moisture sensitive
Densitet 7.44 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt