Läs mer
Silver(II) oxide, 99.9% (metals basis), Ag 86.6% min
Produktkod. 11389317
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11389317
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040187.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1301-96-8 | AgO | 123.867 g/mol
Silver(II)oxid används för att tillverka silveroxid-zink alkalibatterier. Det används också som reagens i laboratoriereaktioner och bildar övergångsmetall-karbenkomplex. Det används också som en katalysator för att framställa silvermetall. Den fungerar som en effektiv koldioxidskrubber och används i atomubåtar, den internationella rymdstationen och rymdfärjor. Vidare används det vid tillverkning av filter för gassensorer och i vissa infektionsresistenta kirurgiska tygmaterial och fibrösa textilartiklar. Utöver detta används den i betong och i vissa simbassänger för att skydda vattnet från oönskade mikrober.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1301-96-8
Molekylformel AgO
Molekylvikt (g/mol) 123.867
MDL-nummer MFCD00044285
InChI-nyckel OTCVAHKKMMUFAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver ii oxide, silver oxide, silberperoxyd, silver oxide,ago, acmc-1aiyc, silver i,iii oxide, ksc203c6r, silver ii oxide 5g, silver ii oxide-ag
PubChem CID 92152
IUPAC-namn oxosilver
LEDER O=[Ag]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silver(II) oxide
Smältpunkt >100°C (decomposition)
Färg Svart till grått
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3085
Merck Index 14,8522
Löslighetsinformation Soluble in alkalis. Insoluble in water.
Formel vikt 123.87
Procent renhet 99.9%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Ag 86.6% min.
Odör Odorless
Känslighet Light and moisture sensitive
Densitet 7.44 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.