Läs mer
Silver(II)oxid, 99,9 % (metallbas), Ag 86,6 % min
Produktkod. 11399317
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11399317 5 g 5g
11389317 25 g 25g
11379317 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11399317 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040187.06
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 1301-96-8 | AgO | 123,867 g/mol
Silver(II)oxid används för att tillverka silveroxid-zink alkalibatterier. Det används också som reagens i laboratoriereaktioner och bildar övergångsmetall-karbenkomplex. Det används också som en katalysator för att framställa silvermetall. Den fungerar som en effektiv koldioxidskrubber och används i atomubåtar, den internationella rymdstationen och rymdfärjor. Vidare används det vid tillverkning av filter för gassensorer och i vissa infektionsresistenta kirurgiska tygmaterial och fibrösa textilartiklar. Utöver detta används den i betong och i vissa simbassänger för att skydda vattnet från oönskade mikrober.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1301-96-8
Molekylformel AgO
Molekylvikt (g/mol) 123.867
MDL-nummer MFCD00044285
InChI-nyckel OTCVAHKKMMUFAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver ii oxide, silver oxide, silberperoxyd, silver oxide,ago, acmc-1aiyc, silver i,iii oxide, ksc203c6r, silver ii oxide 5g, silver ii oxide-ag
PubChem CID 92152
IUPAC-namn oxosilver
LEDER O=[Ag]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silver(II) oxide
Smältpunkt >100 °C (dekomposition)
Färg Svart till grått
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3085
Merck Index 14,8522
Löslighetsinformation Löslig i alkalier. Olöslig i vatten.
Formel vikt 123.87
Procent renhet 99.9%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Ag 86.6% min.
Odör Luktfritt
Känslighet Ljus- och fuktkänslig
Densitet 7.44 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.