Läs mer
Silveriodat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11399237
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11399237 25 g 25g
11309247 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11399237 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040109.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 7783-97-3 | Molekylformel: AgIO3 | Molekylvikt: 282,77 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7783-97-3
Molekylformel AgIO3
Molekylvikt (g/mol) 282.77
MDL-nummer MFCD00014150
InChI-nyckel YSVXTGDPTJIEIX-UHFFFAOYSA-M
Synonym silver iodate, unii-5p7ox4vt1f, silver 1+ ion iodate, 5p7ox4vt1f, silberjodat, silver 1+ iodate, acmc-20ajqa, iodic acid hio3 , silver 1+ salt, ag.io3, silver iodate 25g
PubChem CID 165642
IUPAC-namn silver;jodat
LEDER [O-]I(=O)=O.[Ag+]
Specifications
Kemiskt namn eller material Silver iodate
Smältpunkt >200 °C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Odör Luktfritt
Känslighet Ljuskänslig
Utseende White Powder
Analysprocentintervall 99%
Densitet 5,53 g/cm3 vid 20 °C
Löslighetsinformation Praktiskt taget olöslig i vatten. Löslig i vattenbaserad ammoniak
Formel vikt 282.77
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.