Läs mer
Silverjodid, 99,9 % (metallbas)
Description
Används inom medicin för dess frätande, sammandragande och antiseptiska effekter. Används vid fotografering och vid uppskattning av silver. Genom heterogen kärnbildning används den i molnsådd, beroende på att dess beta-AgI-kristallstruktur liknar den hos is.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Silver iodide |
| Smältpunkt | 558 °C |
| Fysisk form | Kristallin |
| Kvantitet | 25 g |
| Känslighet | Ljuskänslig |
| Analysprocentintervall | 99,9 % (metallbaserad bas) |
| Densitet | 5.67 g/mL |
| Löslighetsinformation | Olöslig i vatten, syror och ammoniumkarbonat. Fritt löslig i alkalicyanider och jodid. |
| Formel vikt | 234.77 |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.