Beskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Silver Iodide |
| Färg | Yellow |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 25 g |
| UN-nummer | UN3077 |
| Formel vikt | 234.77g/mol |
| Procent renhet | 99% |
| Förpackning | Glass Bottle |
| Densitet | 5.68g/mL at 25°C |