Läs mer
Silver iodide, 99%, pure
Produktkod. 10370984 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10370984 100 g Glasflaska 100g
10072790 5 g Glasflaska 5g
10490481 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10370984 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 210421000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7783-96-2 | AgI | 234.77 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7783-96-2
Molekylformel AgI
Molekylvikt (g/mol) 234.77
MDL-nummer MFCD00003412
InChI-nyckel MSFPLIAKTHOCQP-UHFFFAOYSA-M
Synonym silver iodide, neosiluol, neosilvol, silver monoiodide, silver 1+ iodide, colloidal silver iodide, iodanylsilver, silver iodide metals basis, ccris 8490
PubChem CID 24563
IUPAC-namn jodsilver
LEDER [Ag]I
Specifikationer
Kokpunkt 1506°C
Kemiskt namn eller material Silver iodide
Smältpunkt 557°C
Namnnotering Pure
Färg Gult
Fysisk form Granulerat pulver
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 98.5% min. (ex Ag)
Linjär formel AgI
Merck Index 15, 8655
Löslighetsinformation Solubility in water: 0.03mg/l
Formel vikt 234.77
Procent renhet 99%
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
Densitet 5.68, 5.6800g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Silver iodide
Palabra de advertencia
  • Varning
Clasificación
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Indicaciones de peligro
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Consejos de prudencia
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.