Läs mer
Silver iodide, Premion™, 99.999% (metals basis)
Produktkod. 11306478
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11306478 25 g 25g
11386468 5 g 5g
11396468 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11306478 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012111.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
CAS: 7783-96-2 | AgI | 234.773 g/mol
Silverjodid används i fotografisk film. Används i medicinsk utrustning som ett antibakteriellt medel med fördröjd frisättning. Det används också som ett antiseptiskt medel och i molnsådd. Det används i proteomikforskningstillämpningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7783-96-2
Molekylformel AgI
Molekylvikt (g/mol) 234.773
MDL-nummer MFCD00003412
InChI-nyckel MSFPLIAKTHOCQP-UHFFFAOYSA-M
Synonym silver iodide, neosiluol, neosilvol, silver monoiodide, silver 1+ iodide, colloidal silver iodide, iodanylsilver, silver iodide metals basis, ccris 8490
PubChem CID 24563
IUPAC-namn jodsilver
LEDER [Ag]I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silver iodide
Smältpunkt 558°C
Färg Gult
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3077
Merck Index 14,8516
Löslighetsinformation Soluble in alkali cyanides and iodides. Insoluble in water,acids and ammonium carbonate.
Formel vikt 234.77
Procent renhet 99.999%
Kvalitet Premion
Odör Odorless
Känslighet Light sensitive
Densitet 5.67 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.