Läs mer
Silverjodid, Premion™, 99,999 % (metallbas)
Produktkod. 11386468
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11386468 5 g 5g
11306478 25 g 25g
11396468 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11386468 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012111.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
CAS: 7783-96-2 | AgI | 234,773 g/mol
Silverjodid används i fotografisk film. Används i medicintekniska produkter som ett antibakteriellt medel med långvarig frisättning. Det används också som antiseptiskt medel och i molnsådd. Det används i proteomikforskning.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Fotografiska framkallare, som genererar SO{2}, reduktionsmedel (färgämnen), textilblekning (antiklor)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7783-96-2
Molekylformel AgI
Molekylvikt (g/mol) 234.773
MDL-nummer MFCD00003412
InChI-nyckel MSFPLIAKTHOCQP-UHFFFAOYSA-M
Synonym silver iodide, neosiluol, neosilvol, silver monoiodide, silver 1+ iodide, colloidal silver iodide, iodanylsilver, silver iodide metals basis, ccris 8490
PubChem CID 24563
IUPAC-namn jodsilver
LEDER [Ag]I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silver iodide
Smältpunkt 558 °C
Färg Gult
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Odör Luktfritt
Känslighet Ljuskänslig
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Densitet 5.67 g/mL
UN-nummer UN3077
Merck Index 14,8516
Löslighetsinformation Löslig i alkalicyanider och jodider. Olöslig i vatten, syror och ammoniumkarbonat.
Formel vikt 234.77
Procent renhet 99.999%
Kvalitet Premion
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.