Learn More
Silver iodide, Premion™, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. 11386468
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
11386468 5 g 5g
11306478 25 g 25g
11396468 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11386468 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 012111.06
 Restricted Item
Beräknad leverans: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 7783-96-2 | AgI | 234.773 g/mol
Silver iodide is used in photographic film. Used in medical devices as a sustained release antibacterial. It also used in as an antiseptic and in cloud seeding. It is used in proteomics research applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Photographic developers, generating SO{2}, reducing agent (dyes), textile bleaching (antichlor)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-96-2
Molecular Formula AgI
Molecular Weight (g/mol) 234.773
MDL Number MFCD00003412
InChI Key MSFPLIAKTHOCQP-UHFFFAOYSA-M
Synonym silver iodide, neosiluol, neosilvol, silver monoiodide, silver 1+ iodide, colloidal silver iodide, iodanylsilver, silver iodide metals basis, ccris 8490
PubChem CID 24563
IUPAC Name iodosilver
SMILES [Ag]I
Spezifikation
Melting Point 558°C
Color Yellow
Physical Form Powder
Quantity 5 g
Odor Odorless
Sensitivity Light sensitive
Density 5.67 g/mL
UN Number UN3077
Merck Index 14,8516
Solubility Information Soluble in alkali cyanides and iodides. Insoluble in water,acids and ammonium carbonate.
Formula Weight 234.77
Percent Purity 99.999%
Grade Premion
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Silver iodide
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.