Läs mer
Silver ISE standardlösning, Mettler Toledo™
Produktkod. 11917521
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11917521 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 11917521 Leverantör Mettler Toledo Online Leverantörsnummer 51344770
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1880.00 SEK
    1696.74 SEK / 500ml
    Save 183.26 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Beskrivning ISE-standard Ag 1000 mg/L, 500 ml
Förpackning 500 mL
Odör Kännetecken
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
Kvantitet 500 mL