Läs mer
Silverlaktat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11367967
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11367967 10 g 10g
11377967 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11367967 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 020835.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 15768-18-0 | C3H5AgO3 | 196.938 g/mol
Silverlaktat används som ett kirurgiskt antiseptisk medel. Det används också som ett antimikrobiellt medel i externa applikationer. Vidare används det vid behandling av termiska sår av full tjocklek. Utöver detta används det som en hypodermisk injektion i erysipelas
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15768-18-0
Molekylformel C3H5AgO3
Molekylvikt (g/mol) 196.938
MDL-nummer MFCD00043279
InChI-nyckel LMEWRZSPCQHBOB-UHFFFAOYSA-M
Synonym silver lactate, silver lactate monohydrate, lactato-o1,o2 silver, lactic acid, silver salt, silver, 2-hydroxypropanoato-o1,o2, propanoic acid, 2-hydroxy-, silver complex, silver, 2-hydroxy-kappao propanoato-kappao
PubChem CID 91824762
IUPAC-namn silver;2-hydroxipropanoat
LEDER CC(C(=O)[O-])O.[Ag+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silver lactate
Smältpunkt 120°C to 122°C
Färg Vitt till grått
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Linjär formel CH3CH(OH)CO2Ag
UN-nummer UN3077
Merck Index 14,8517
Löslighetsinformation Soluble in water. Slightly soluble in alcohol.
Formel vikt 196.94
Odör Odorless
Känslighet Light sensitive
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.