Läs mer
Silver methanesulfonate
Produktkod. 11393447
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11393447 50 g 50g
11383447 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11393447 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 018641.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
CAS: 2386-52-9 | CH3AgO3S | 202.96 g/mol
Silvermetansulfonat används som katalysator för heterocykliseringsreaktioner. Vidare används det vid syntes av omättade ketoner och estrar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2386-52-9
Molekylformel CH3AgO3S
Molekylvikt (g/mol) 202.96
MDL-nummer MFCD00064795
InChI-nyckel MLKQJVFHEUORBO-UHFFFAOYSA-M
Synonym silver methanesulfonate, silver methylsulfonate, silver methanesulphonate, methanesulfonic acid, silver salt, silver methanesulfonate, silver salt, silver i methanesulfonate, methanesulfonic acid, silver 1+ salt, silver methanesulfonate ag ch2so3, methylsulfonic acid silver salt, silvermesylate
PubChem CID 159658
IUPAC-namn silver;metansulfonat
LEDER CS(=O)(=O)[O-].[Ag+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silver methanesulfonate
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Löslighetsinformation Soluble in water,alcohol,ether and benzene. Slightly soluble in toluene,o-chlorotoluene and ethyl disulfide. Insoluble in hexane and methylcyclopentane.
Formel vikt 202.97
Odör Odorless
Känslighet Light sensitive
Utseende White powder
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.