Läs mer
Silver nanoparticles, 10nm, 0.02 mg/ml, supplied in 2mM sodium citrate, 390-400nm absorption
Produktkod. 15455825
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15455825 25 mL 25ml
15465825 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15455825 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J67111.AC
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
Silver nanopartiklar applikationer inkluderar molekylär diagnostik och fotoniska enheter, som drar fördel av de nya optiska egenskaperna hos dessa nanomaterial. En allt vanligare tillämpning är användningen av silvernanopartiklar för antimikrobiella beläggningar, och många textilier, tangentbord, sårförband och biomedicinska apparater innehåller nu silvernanopartiklar som kontinuerligt frigör en låg nivå av silverjoner för att ge skydd mot bakterier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Silver nanopartiklar applikationer inkluderar molekylär diagnostik och fotoniska enheter, som drar fördel av de nya optiska egenskaperna hos dessa nanomaterial. En allt vanligare tillämpning är användningen av silvernanopartiklar för antimikrobiella beläggningar, och många textilier, tangentbord, sårförband och biomedicinska apparater innehåller nu silvernanopartiklar som kontinuerligt frigör en låg nivå av silverjoner för att ge skydd mot bakterier.
Löslighet Fullständigt blandbar i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Luftkänslig. Hantera och förvara under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-22-4
Molekylformel Ag
Molekylvikt (g/mol) 107.87
MDL-nummer MFCD00003397
InChI-nyckel BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC-namn silver
LEDER [Ag]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silver nanoparticles
Färg Gult
Namnnotering 0.02mg/mL, supplied in 2mM sodium citrate, 390 to 400nm absorption
Kvantitet 25 mL
Odör Odorless
Partikelstorlek 10nm
Känslighet Light sensitive
Form Vätska
Löslighetsinformation Fully miscible in water.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.