Läs mer
Silvernanopartiklar, 20 nm, 0,02 mg/ml, tillförda i 2 mM natriumcitrat, 405 nm absorption
Produktkod. 15495815
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15495815 100 mL 100ml
15485815 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15495815 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J67067.AE
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107,87 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Tillämpningar
Silvernanopartiklar inkluderar molekylär diagnostik och fotoniska enheter, som utnyttjar de nya optiska egenskaperna hos dessa nanomaterial. En allt vanligare tillämpning är användningen av silvernanopartiklar för antimikrobiella beläggningar, och många textilier, tangentbord, sårförband och biomedicinska apparater innehåller nu silvernanopartiklar som kontinuerligt frigör en låg nivå av silverjoner för att skydda mot bakterier.
Löslighet
Helt blandbar.
Noter
Partiklar per ml: 6,2E+9
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-22-4
Molekylformel Ag
Molekylvikt (g/mol) 107.87
MDL-nummer MFCD00003397
InChI-nyckel BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC-namn silver
LEDER [Ag]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silver nanoparticles
Färg Gult
Namnnotering 0,02 mg/ml, tillförd i 2 mM natriumcitrat, 405 nm absorption
Kvantitet 100 mL
Odör Luktfritt
Partikelstorlek 20nm
Känslighet Ljuskänslig
Form Vätska
Löslighetsinformation Helt blandbar.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.