Läs mer
Silver nanoparticles, 60nm, 0.02 mg/ml, supplied in 2mM sodium citrate, 430nm absorption
Beskrivning
Silver nanopartiklar applikationer inkluderar molekylär diagnostik och fotoniska enheter, som drar fördel av de nya optiska egenskaperna hos dessa nanomaterial. En allt vanligare tillämpning är användningen av silvernanopartiklar för antimikrobiella beläggningar, och många textilier, tangentbord, sårförband och biomedicinska apparater innehåller nu silvernanopartiklar som kontinuerligt frigör en låg nivå av silverjoner för att ge skydd mot bakterier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Silver nanopartiklar applikationer inkluderar molekylär diagnostik och fotoniska enheter, som drar fördel av de nya optiska egenskaperna hos dessa nanomaterial. En allt vanligare tillämpning är användningen av silvernanopartiklar för antimikrobiella beläggningar, och många textilier, tangentbord, sårförband och biomedicinska apparater innehåller nu silvernanopartiklar som kontinuerligt frigör en låg nivå av silverjoner för att ge skydd mot bakterier.
Löslighet
Fullständigt blandbar i vatten.
Notes
Peak SPR: 425-450nm. 1,7E+10 nanopartiklar/ml.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Silver nanoparticles |
| Färg | Gult |
| Namnnotering | 0.02mg/mL, supplied in 2mM sodium citrate, 430nm absorption |
| Kvantitet | 100 mL |
| Odör | Odorless |
| Partikelstorlek | 60nm |
| Känslighet | Light sensitive |
| Form | Vätska |
| Löslighetsinformation | Fully miscible in water. |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.