Läs mer
Silvernitratlösning, 0,01 M, Chem-Lab
Produktkod. 10010023
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10010023 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 10010023 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL05.2636.1000
 Begränsad artikel
I lager
Designad för laboratorieanvändning vid TMAR, AFNOR-bestämning i vatten och titrering. Silvernitratlösning, 0,01 M, Chem-Lab har en koncentration av 1,6985 g AgNO 3 per 1 L H 2 O. Det används vid kloridbestämning, som en prekursor till andra silverföreningar och har desinficerande egenskaper.
Specifikationer
CAS 7761-88-8, 7732-18-5
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1 L
Molekylformel AgNO3
MDL-nummer MFCD00003414
Synonym silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
InChI-nyckel SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
IUPAC-namn silver(1+)nitrat
Molekylvikt (g/mol) 169.87
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
Formel vikt 169,87 g/mol
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1.6985g AgNO3 per 1L H2O
Densitet 1.00g/mL