Läs mer
Silvernitrat, 0,1M/l lösning, Scharlab
Produktkod. 11362495
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11362495 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 11362495 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer PL00551000
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Används i analytisk kemi som en titrering i volymetrisk analys.
Denna volymetriska lösning kontrollerades med hjälp av potentiometriska metoder med användning av Scharlaus dinatriumoxalat-volumetriska standard. Scharlaus volymetriska standarder är direkt spårbara till standardreferensmaterialen från NIST (National Institute of Standards and Technology, USA ).
  • Molekylformel: AgNO 3
  • Molmassa: 169,87 g/mol
  • CAS: 7761-88-8
  • EIN ECS nr: 231-853-9
  • Faktor: 0,999 1,–001
Specifikationer
CAS 7761-88-8
Fysisk form Lösning
Kvantitet 1 L
Molekylformel AgNO3
MDL-nummer MFCD00003414
Synonym silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
InChI-nyckel SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
IUPAC-namn silver(1+)nitrat
Molekylvikt (g/mol) 169.87
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
Formel vikt 169,87 g/mol
Densitet 1,01 g/cm3
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Silvernitatlösning 0,1 mol/l (0,1 N)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Silver nitrate