Läs mer
Silvernitrat, 0,1N standardiserad lösning
Beskrivning
Silvernitrat, 1,0N standardiserad lösning används för volymetrisk analys i laboratorier. Det används i stor utsträckning som ett analytiskt reagens på grund av dess omedelbara reaktion med halogenidjoner som bildar en olöslig fällning av silver(I)halogenider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Silver nitrate |
| Färg | Färglös |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 500 mL |
| Löslighetsinformation | Miscible with water,alcohol and aqueous ammonia. |
| Formel vikt | 169.87 |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Silver nitrate: 1.7%; Water: 98.3% |
| Odör | Odorless |
| Känslighet | Light sensitive |
| Utseende | Colourless liquid |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.