Läs mer
Silvernitrat, 99+%
Produktkod. 11470990
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11470990 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11470990 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13854.36
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 7761-88-8 | AgNO3 | 169,87 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kokpunkt 444 °C
Kemiskt namn eller material Silver nitrate
Smältpunkt 212 °C
CAS 7761-88-8
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 500 g
Förpackning Glasburk
Känslighet Ljuskänslig
Utseende Vitt
Analysprocentintervall 99+%
Nedbrytningsinformation >444 °C
Densitet 4.352
Molekylformel AgNO3
MDL-nummer MFCD00003414
UN-nummer UN1493
Merck Index 14,8518
Synonym silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras
Löslighetsinformation Fritt löslig i vattenlösning, alkohol och ammoniaklösning. Något löslig i eter.
InChI-nyckel SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
IUPAC-namn silver(1+)nitrat
Molekylvikt (g/mol) 169.87
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
Formel vikt 169.87
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.