Läs mer
Silvernitrat, 99+%
Produktkod. 11440990
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11440990 5 g 5g
11450990 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11440990 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13854.06
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 7761-88-8 | AgNO3 | 169,87 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
  • Anställd inom silverplätering, fotografi, tillverkning av andra silverföreningar, speglar, färgning av porslin och färgning inom histologi.
  • Finns användning som en fläck i svepelektronmikroskopi och en nyckelingrediens i flera silverbaserade antiseptiska och antibakteriella farmaceutiska kompositioner.
  • Används för att separera blandningar av alkener genom selektiv absorption, och för avskyddande och oxidationsreaktioner i organisk syntes.
  • Används i stor utsträckning som ett analytiskt reagens på grund av dess omedelbara reaktion med halogenidjoner som bildar olöslig fällning av silver(I)halider
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7761-88-8
Molekylformel AgNO3
Molekylvikt (g/mol) 169.87
MDL-nummer MFCD00003414
InChI-nyckel SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
LEDER [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kokpunkt 444 °C
Kemiskt namn eller material Silver nitrate
Smältpunkt 212 °C
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 5 g
Förpackning Glasburk
Känslighet Ljuskänslig
Utseende Vitt
Analysprocentintervall 99+%
Nedbrytningsinformation >444 °C
Densitet 4.352
UN-nummer UN1493
Merck Index 14,8518
Löslighetsinformation Fritt löslig i vattenlösning, alkohol och ammoniaklösning. Något löslig i eter.
IUPAC-namn silver; nitrat
Formel vikt 169.87
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Silver nitrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: silver nitrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.