Läs mer
Silvernitrat, 99+%
Beskrivning
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
- Anställd inom silverplätering, fotografi, tillverkning av andra silverföreningar, speglar, färgning av porslin och färgning inom histologi.
- Finns användning som en fläck i svepelektronmikroskopi och en nyckelingrediens i flera silverbaserade antiseptiska och antibakteriella farmaceutiska kompositioner.
- Används för att separera blandningar av alkener genom selektiv absorption, och för avskyddande och oxidationsreaktioner i organisk syntes.
- Används i stor utsträckning som ett analytiskt reagens på grund av dess omedelbara reaktion med halogenidjoner som bildar olöslig fällning av silver(I)halider
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 444 °C |
| Kemiskt namn eller material | Silver nitrate |
| Smältpunkt | 212 °C |
| CAS | 7761-88-8 |
| Fysisk form | Kristallin |
| Kvantitet | 1009 Ea. |
| Förpackning | Glasburk |
| Känslighet | Ljuskänslig |
| Utseende | Vitt |
| Analysprocentintervall | 99 + % |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.