Läs mer
Silvernitrat, akkulut standardvolymlösning, slutkoncentration 0,1N
Produktkod. 11339319
Change view
Kvantitet:
1 Enhet
6 enheter
Förpackningsstorlek:
1 enhet
6 enheter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11339319 6 enheter 6 enheter
11329319 1 Enhet 1 enhet
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11339319 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 088614.LS
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 7761-88-8 | AgNO3 | 169,87 g/mol
Silvernitrat 0,1N standardlösning för volymetri används för volymetrisk analys i laboratorier. Det används i stor utsträckning som ett analytiskt reagens på grund av dess omedelbara reaktion med halogenidjoner som bildar en olöslig fällning av silver(I)halogenider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7761-88-8
Molekylformel AgNO3
Molekylvikt (g/mol) 169.87
MDL-nummer MFCD00003414
InChI-nyckel SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
IUPAC-namn silver(1+)nitrat
LEDER [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silver nitrate
Ångtryck 23 hPa (17 mm Hg) vid 20 °C
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
Löslighet Blandbar med vatten, alkohol och vattenbaserad ammoniak
Typ Analytisk volymlösning
Kvantitet 6 enheter
Formel vikt 169.87
Kvalitet Standard
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Silver nitrate: 40%; Water: 60%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.