Läs mer
Silver nitrate, ACS, 99.9+% (metals basis)
Beskrivning
Silvernitrat används i silverplätering, fotografering, tillverkning av andra silverföreningar, speglar, färgning av porslin och färgning inom histologi. Den finner användning som en fläck i svepelektronmikroskopi och en nyckelingrediens i flera silverbaserade antiseptiska och antibakteriella farmaceutiska kompositioner. Silver(I)nitrat används för att separera blandningar av alkener genom selektiv absorption och för avskyddande och oxidationsreaktioner i organisk syntes. Det används i stor utsträckning som ett analytiskt reagens på grund av dess omedelbara reaktion med halogenidjoner som bildar en olöslig fällning av silver(I)halogenider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Silver nitrate |
| Smältpunkt | 212°C |
| Namnnotering | For AAS analysis |
| Fysisk form | Kristallin |
| Kvantitet | 100 g |
| Analysprocentintervall | >99.9% (metals basis) |
| Löslighetsinformation | Freely soluble in water,alcohol and aqueous ammonia. Slightly soluble in ether. |
| Formel vikt | 169.87 |
| Kvalitet | ACS-reagens |
| Känslighet | Light sensitive |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- silvernitrat
- Fara
- Oxiderande fast ämne Kategorija 2
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
- H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges)..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.