Läs mer
Silvernitrat, analytisk volumetrisk, 0,1M, Reagecon™
BIOPHARMA
Produktkod. 11526863 Handla allt Reagecon Produkter
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
Código de producto. 11526863
missing translation for 'mfr': Reagecon N20100F
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Bestäm koncentrationer med hjälp av silvernitrat som titrant. Reagecon™ Silvernitrat, Analytical Volumetric, 0,1M är perfekt för titrering av halogenider, anjoner som beter sig som halogenider, merkaptaner och en mängd olika organiska material.
strong> Nederbördstitreringar
  • Denna analytiska metodik är baserad på reaktioner som ger föreningar med begränsad löslighet.
  • Det finns inte ett särskilt brett utbud av utfällningsmedel som kan användas med vinst vid titrometri och silvernitrat är det absolut viktigaste.
  • Dessa titreringar, (även kallade argentometrisk titrering) är där silvernitrat används som titrering.
  • Silvernitrat kan användas för bestämning av halogenider (Cl-, I-, Br-) och anjoner som beter sig som halogenider (SCN-, CN-, CNO-).
  • Det kan också användas för bestämning av Mercaptans och organiska material som inkluderar fettsyror.
  • Indikatorer som vanligtvis används för utfällningstitrering inkluderar natriumkromat, fluorescein och järn (III).
  • Ett brett utbud av standardiserade silvernitrat- titranter finns tillgängliga, av vilka några är standardiserade för att specifikt ge en till en ekvivalens med natriumklorid i olika livsmedel.
Especificaciones
Kvantitet 1 L
compliance-icons
Nombre del producto
  • SILVER NITRATE 0.1N (0.1M)
Palabra de advertencia
  • Varning
Clasificación
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Consejos de prudencia
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Innehåller: silver nitrate
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado