Läs mer
Silvernitrat, analytisk volumetrisk, 0,1M, Reagecon™
BIOPHARMA
Produktkod. p-8014530 Handla allt Reagecon Produkter
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
Produktkod. 11526863
Brand: Reagecon N20100F
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Bestäm koncentrationer med hjälp av silvernitrat som titrant. Reagecon™ Silvernitrat, Analytical Volumetric, 0,1M är perfekt för titrering av halogenider, anjoner som beter sig som halogenider, merkaptaner och en mängd olika organiska material.
strong> Nederbördstitreringar
  • Denna analytiska metodik är baserad på reaktioner som ger föreningar med begränsad löslighet.
  • Det finns inte ett särskilt brett utbud av utfällningsmedel som kan användas med vinst vid titrometri och silvernitrat är det absolut viktigaste.
  • Dessa titreringar, (även kallade argentometrisk titrering) är där silvernitrat används som titrering.
  • Silvernitrat kan användas för bestämning av halogenider (Cl-, I-, Br-) och anjoner som beter sig som halogenider (SCN-, CN-, CNO-).
  • Det kan också användas för bestämning av Mercaptans och organiska material som inkluderar fettsyror.
  • Indikatorer som vanligtvis används för utfällningstitrering inkluderar natriumkromat, fluorescein och järn (III).
  • Ett brett utbud av standardiserade silvernitrat- titranter finns tillgängliga, av vilka några är standardiserade för att specifikt ge en till en ekvivalens med natriumklorid i olika livsmedel.
Specifikationer
Kvantitet 1 L
compliance-icons
Produktbeteckning
  • SILVER NITRATE 0.1N (0.1M)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: silver nitrate