Beskrivning
AgNO3, CAS-nummer-7761-88-8, silbernitrat, silver i nitrat, silvermononitrat, nitrate d'argent, silvernitrat, salpetersyra silver i salt, silvernitrat, argenti nitras, argerol, lunar kaustik, 500g, 444 deg.C, CHE1609:82,3609, 82g SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N, silver;nitrat
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 444 °C |
| Smältpunkt | 212 °C |
| Färg | Vitt |
| pH | 5.4 till 6.4 |
| Fysisk form | Fast |
| Kvantitet | 100 g |
| IUPAC-namn | silver; nitrat |
| Formel vikt | 169,87 g/mol |
| Förpackning | Glasburk |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Silver nitrate
- Fara
- Oxiderande fast ämne Kategorija 2
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .