Läs mer
Silvernitratkoncentrat, för 1L standardlösning, 0,01 M AgNO3, Honeywell™
Produktkod. 15685180 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 Pc.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
15685180 1 Pc. Varje
1 options
Produktkod. 15685180 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 380011EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
för 1 L standardlösning, 0,01 M AgNO3 (0,01 N)
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silver nitrate concentrate
CAS 7761-88-8
Kvantitet 1 Pc.
Molekylformel AgNO3
MDL-nummer MFCD00003414
UN-nummer UN3082
Synonym silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
InChI-nyckel SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
IUPAC-namn silver(1+)nitrat
Molekylvikt (g/mol) 169.87
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
Formel vikt 169.87g/mol
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Silver nitrate concentrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Faroangivelser
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: silver nitrate