Läs mer
Silvernitratkoncentrat, för 1L standardlösning, 0,1 M AgNO3, för 1L standardlösning, 0,1 M AgNO3, Honeywell™
Produktkod. 15685300 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 Pc.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
15685300 1 Pc. Varje
1 options
Produktkod. 15685300 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 383111EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
för 1L standardlösning, 0,5 M AgNO3 (0,5N)
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Silver nitrate concentrate
CAS 7761-88-8
Kvantitet 1 Pc.
Molekylformel AgNO3
MDL-nummer MFCD00003414
UN-nummer UN3264
Synonym silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
InChI-nyckel SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
IUPAC-namn silver(1+)nitrat
Molekylvikt (g/mol) 169.87
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
Formel vikt 169.87g/mol
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Silver nitrate concentrate
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Hazard Statement
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Precautionary Statement
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Silver nitrate