Läs mer
Silvernitratkoncentrat, För 1L standardlösning, 0,1 M AgNO3 (0,1N), Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka ProdukterBeskrivning
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 100 °C |
| Kemiskt namn eller material | Silver nitrate concentrate |
| Namnnotering | For 1L standard solution, 0.1 M AgNO3 (0.1N) |
| CAS Min % | ≥50.0000%, ≥25.0000% |
| CAS Max % | <75.0000%, <50.0000% |
| Fysisk form | Koncentrera |
| Kvantitet | 6 x 1 Ea. |
| Linjär formel | AgNO3 |
| UN-nummer | UN3264 |
| IUPAC-namn | silver; nitrat |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Silver nitrate concentrate
- Fara
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Silver nitrate