Läs mer
Silvernitrat (Cryst./Molecular Biology Grade), Fisher BioReagents
Produktkod. 10358424
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10358424 100 g 100g
1 options
Produktkod. 10358424 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP2546100
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
För silverfärgning
Silvernitrat används inom biokemi för att färga agaros och akrylamidgeler. Inom histologin används silvernitrat för silverfärgning för att påvisa retikulära fibrer, proteiner och nukleinsyror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kokpunkt 444 °C
Kemiskt namn eller material Silver Nitrate
Smältpunkt 212 °C
CAS 7761-88-8
Färg Vitt
pH 5.4 till 6.4
Fysisk form Fast
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall ≥99.7 %
Molekylformel AgNO3
MDL-nummer MFCD00003414
Merck Index 15, 8657
Synonym silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
InChI-nyckel SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
IUPAC-namn silver(1+)nitrat
Molekylvikt (g/mol) 169.87
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
Formel vikt 169.87
Procent renhet ≥99.7%
Kvalitet Molekylärbiologi
Identifiering Godkännandetest