Läs mer
Silvernitrat (kristallint/certifierat ACS), Fisher Chemical™
Produktkod. 10265063
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10265063 500 g Glasflaska 500g
10346843 25 g Glasflaska 25g
10284773 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10265063 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S181500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 7761-88-8
Molekylformel AgNO3
Molekylvikt (g/mol) 169.87
MDL-nummer MFCD00003414
InChI-nyckel SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
IUPAC-namn silver(1+)nitrat
LEDER [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kokpunkt 444 °C
Kemiskt namn eller material Silver Nitrate
Smältpunkt 212 °C
Färg Vitt
pH 5.4 till 6.4
Fysisk form Fast
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall Analys: ≥99,7 %
Formel vikt 169.87
Procent renhet ≥99.7%
Kvalitet Certifierad ACS
Identifiering Godkännandetest