Läs mer
Silvernitrat, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15650950 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15650950 100 g 100g
15680950 50 g 50g
15670950 500 g 500g
15660950 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15650950 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 10220100G
Request Bulk or Custom Format
Uppfyller analytiska specifikationer från BP, Ph. Eur., USP , 99,8-100,5 %
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7761-88-8
Molekylformel AgNO3
Molekylvikt (g/mol) 169.87
MDL-nummer MFCD00003414
InChI-nyckel SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
IUPAC-namn silver(1+)nitrat
LEDER [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silver Nitrate
Namnnotering Meets analytical specification of Ph. Eur. BP, USP
Kvantitet 100 g
Linjär formel AgNO3
UN-nummer 1493
Löslighetsinformation Soluble in ethanol, 20.8g/L, Soluble in benzene, 2.2g/L, Soluble in methanol, 35g/L
Formel vikt 169.87g/mol
Procent renhet 99.8 to 100.5%
Densitet Vapor Density: 5.8 (vs air)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Silver nitrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Silver nitrate