Läs mer
Silvernitrat, Premion™, 99,995 % (metallbaserad bas), Ag 63 % min
Produktkod. 11394738
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11394738 5 g 5g
11304748 25 g 25g
11384738 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11394738 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043087.06
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 7761-88-8 | AgNO3 | 169,87 g/mol
Silvernitrat används i silverplätering, fotografering, tillverkning av andra silverföreningar, speglar, färgning av porslin och färgning inom histologi. Den finner användning som en fläck i svepelektronmikroskopi och en nyckelingrediens i flera silverbaserade antiseptiska och antibakteriella farmaceutiska kompositioner. Silver(I)nitrat kan användas för att separera blandningar av alkener genom selektiv absorption och för avskyddande och oxidationsreaktioner i organisk syntes. Det används i stor utsträckning som ett analytiskt reagens på grund av dess omedelbara reaktion med halogenidjoner som bildar en olöslig fällning av silver(I)halogenider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7761-88-8
Molekylformel AgNO3
Molekylvikt (g/mol) 169.87
MDL-nummer MFCD00003414
InChI-nyckel SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
IUPAC-namn silver(1+)nitrat
LEDER [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silver nitrate
Smältpunkt 212 °C
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 5 g
Odör Luktfritt
Känslighet Ljuskänslig
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Densitet 4.352 g/mL
UN-nummer UN1479
Merck Index 14,8518
Löslighetsinformation Fritt löslig i vatten, alkohol och vattenbaserad ammoniak. Lätt löslig i eter.
Formel vikt 169.87
Procent renhet 99.995%
Kvalitet Premion
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Ag 63% min
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.