Läs mer
Silvernitrat, Premion™ 99,9995 % (metallbas)
Produktkod. 11327017
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11327017 25 g 25g
11317017 5 g 5g
11307017 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11327017 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010858.14
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 7761-88-8 | AgNO3 | 169,87 g/mol
Silvernitrat finner användning i silverplätering, fotografi, tillverkning av andra silverföreningar, speglar, färgning av porslin och färgning inom histologi. Det används också som en färg i svepelektronmikroskopi och en nyckelingrediens i flera silverbaserade farmaceutiska kompositioner genom lämpliga tillverkningsprocesser. Silvernitrat kan användas för att separera blandningar av alkener genom selektiv absorption. Det används också för avskyddande och oxidationsreaktioner i organisk syntes. Det används i stor utsträckning som ett analytiskt reagens på grund av dess omedelbara reaktion med halogenidjoner som bildar olöslig fällning av silverhalogenider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7761-88-8
Molekylformel AgNO3
Molekylvikt (g/mol) 169.87
MDL-nummer MFCD00003414
InChI-nyckel SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
IUPAC-namn silver(1+)nitrat
LEDER [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silver nitrate
Smältpunkt 212 °C
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 25 g
Odör Luktfritt
Känslighet Ljuskänslig
Utseende Vita kristaller
Analysprocentintervall 99,9995 % (metallbaserad bas)
Densitet 4,352 g/cm3 vid 20 °C
Löslighetsinformation Fritt löslig i vatten, alkohol och vattenbaserad ammoniak. Lätt löslig i eter.
Formel vikt 169.87
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Silver nitrate, Premion
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Silver nitrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.