Läs mer
Silvernitrat, puriss. pa, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15607350 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15607350 50 g 50g
15687340 100 g 100g
15697340 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. View return policy
Product Code. 15607350 Supplier Honeywell-Fluka Supplier No. 8522850G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Puriss. pa,≥ 99,5 % (AT )
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7761-88-8
Molekylformel AgNO3
Molekylvikt (g/mol) 169.87
MDL-nummer MFCD00003414
InChI-nyckel SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
IUPAC-namn silver(1+)nitrat
LEDER [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Silver nitrate
Kvantitet 50 g
Linjär formel AgNO3
UN-nummer UN1493
Formel vikt 169.87g/mol
Procent renhet ≥99.5% (AT)
Kvalitet puriss. pa
Densitet Vapor Density: 5.8 (vs air)