Läs mer
Silvernitratlösning, 0,01 M, Honeywell™
Produktkod. 15634160 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
15634160 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 15634160 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 342941L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Volumetrisk, 0,01 M AgNO3 (0,01N)
Honeywells ´högkvalitativa titreringsprodukter täcker hela titreringsarbetsflödet och inkluderar:
  • Lösningar för volymetrisk titrering (syror, baser eller salter)
  • Buffertar tillgängliga som koncentrat eller färdiga att använda
  • Reagenser för komplexometri:
    • Aminopolykarboxylsyror (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmedel
  • Indikatorer för volymetriska och komplexometriska titreringar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silver nitrate solution
CAS 7761-88-8
Kvantitet 1 L
Molekylformel AgNO3
MDL-nummer MFCD00003414
UN-nummer UN3082
Synonym silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
InChI-nyckel SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
IUPAC-namn silver(1+)nitrat
Molekylvikt (g/mol) 169.87
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
Formel vikt 169.87g/mol
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.01M
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Silver nitrate solution
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
Faroangivelser
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Silver nitrate