Läs mer
Silvernitratlösning, volumetrisk, 0,0282 M AgNO3 (1 ml = 1 mg Cl), Honeywell Fluka™
Produktkod. 15665020 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Paket med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15665020 6 x 1 L Paket med 6
15655020 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15665020 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 353776X1L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Volumetrisk, 0,0282 M AgNO3 (1 ml = 1 mg Cl)
Honeywells ´högkvalitativa titreringsprodukter täcker hela titreringsarbetsflödet och inkluderar:
  • Lösningar för volymetrisk titrering (syror, baser eller salter)
  • Buffertar tillgängliga som koncentrat eller färdiga att använda
  • Reagenser för komplexometri:
    • Aminopolykarboxylsyror (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmedel
  • Indikatorer för volymetriska och komplexometriska titreringar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7761-88-8 , 7732-18-5
Molekylformel AgNO3
Molekylvikt (g/mol) 169.87
MDL-nummer MFCD00003414
InChI-nyckel SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
LEDER [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kokpunkt 100 °C
Kemiskt namn eller material Silver nitrate solution
Namnnotering Volumetric, 0.0282 M AgNO3 (1 ml = 1 mg Cl)
CAS Min % 99.0000%
CAS Max % 100.0000%, <1.0000%
Kvantitet 6 x 1 L
Linjär formel AgNO3
IUPAC-namn silver; nitrat
Formel vikt 169.87
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.0282 M AgNO3 (1 ml = 1 mg Cl)
Förpackning Glasflaska
Densitet 1.000 g/cm3