Läs mer
Silvernitratlösning 0,05 M (0,05 N), NIST Standardlösning redo att användas, för volymetrisk analys, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Färg | Färglös |
| IUPAC-namn | silver(1+)nitrat |
| Förpackning | HDPE plastflaska |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Fysisk form | Vätska |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Silver nitrate 0.05M
- Varning
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P391-Samla upp spill.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
- MIXTURE LIST-Contain: Silver nitrate