Läs mer
Silvernitratlösning 0,1 M (0,1 N), NIST Standardkoncentrat, för volymetrisk analys, Fisher Chemical
Produktkod. 10366330 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
6 Ampules
Förpackningsstorlek:
6 ampuller
Produktkod. Kvantitet unitSize
10366330 6 Ampules 6 ampuller
1 options
Produktkod. 10366330 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer J/7330C/90
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Färg Färglös
CAS 7761-88-8
Molekylformel AgNO3
MDL-nummer MFCD00003414
Synonym silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
InChI-nyckel SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
IUPAC-namn silver(1+)nitrat
Molekylvikt (g/mol) 169.87
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
Förpackning Ampull
pH 5.4 to 6.4
Kvantitet 6 Ampules
Fysisk form Vätska