Läs mer
Silvernitratlösning 0,1 M (0,1 N), NIST Standardkoncentrat, för volymetrisk analys, Fisher Chemical
Produktkod. 10745911 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 Ampule
Förpackningsstorlek:
1 ampull
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10745911 1 Ampule 1 ampull
1 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 10745911 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer J/7330C/05
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
För volymetrisk analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Färglös
CAS 7761-88-8
Molekylformel AgNO3
MDL-nummer MFCD00003414
Synonym Silver Nitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol, silvernitrate
InChI-nyckel SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
IUPAC-namn silver; nitrat
Molekylvikt (g/mol) 169.87
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
Förpackning Ampull
pH 5.4 to 6.4
Kvantitet 1 Ampule
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Silvernitrat 0.1 mol/l I koncentrerad vattenhaltig lösning
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Silver nitrate