Läs mer
Silvernitratlösning 0,1 M (0,1 N), NIST Standardlösning redo att användas, för volymetrisk analys, uppfyller analytiska specifikationer för pH.Eur., Bp, Usp, Fisher Chemical™
Produktkod. 10640423 Handla allt Fisher Chemical Produkter
10 L, Väska i låda, 10 L
Kvantitet:
2.5 L
10 L
25 L
Förpackning:
HDPE plastflaska
Plastic container
Väska i låda
Förpackningsstorlek:
10 L
2.5 L
25 L
Produktkod. 10640423
Brand: Fisher Chemical J/7330/24
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
AgNO3, CAS-nummer-7761-88-8, silvernitrat, lunar kaustik, argerol, silvermononitrat, silvernitrat, silver-i nitrat, silbernitrat, argenti nitras, nitrat d'argent, salpetersyra silver i salt, 2,5L, CHEBI:32130, Färglös, SQVJOGYOTS, SQVJOYDYO, SQVJOYDYO silver;nitrat, 3414, 169.872
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7761-88-8
Molekylformel AgNO3
Molekylvikt (g/mol) 169.87
MDL-nummer MFCD00003414
InChI-nyckel SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
IUPAC-namn silver(1+)nitrat
LEDER [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Färg Färglös
Förpackning Väska i låda
Kvantitet 10 L
Fysisk form Vätska
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.
5 resultat hittades
Partinummer Certifikatstyp Datum Produktkod
Partinummer2556812 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum22/10/2025 ProduktkodJ/7330/24, J/7330/17, J/7330/25, J/7330/15
Partinummer2553706 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum25/09/2025 ProduktkodJ/7330/24, J/7330/17, J/7330C/90, J/7330/25, J/7330/15, J/7330C/05
Partinummer2551753 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum11/09/2025 ProduktkodJ/7330/24, J/7330/17, J/7330C/90, J/7330/25, J/7330/15, J/7330C/05
Partinummer2549646 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum21/08/2025 ProduktkodJ/7330/24, J/7330C/90, J/7330/17, J/7330/25, J/7330/15, J/7330C/05
Partinummer2544306 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum10/07/2025 ProduktkodJ/7330/24, J/7330C/90, J/7330/17, J/7330/25, J/7330/15, J/7330C/05
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Silvernitratlösning 0,1 M (0,1 N), NIST Standardlösning redo att användas, för volymetrisk analys, uppfyller analytiska specifikationer för pH.Eur., Bp, Usp, Fisher Chemical™ >