Läs mer
Silvernitratlösning 1M (1N), standardlösning redo att användas för volymetrisk analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10050220 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10050220 2.5 L 2.5 L
10725911 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10050220 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer J/7320/PB17
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 7761-88-8
Molekylformel AgNO3
Molekylvikt (g/mol) 169.87
MDL-nummer MFCD00003414
InChI-nyckel SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
LEDER [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Färg Färglös
IUPAC-namn silver; nitrat
Förpackning HDPE plastflaska
pH 5.4 till 6.4
Kvantitet 2.5 L
Fysisk form Vätska
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Silver nitrate, 1M (1N) aqueous solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Silver nitrate