Läs mer
Silvernitratlösning, 0,001M EU Farmakopé, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12950884 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
12950884 1000 mL Glasflaska 1000ml
1 options
Produktkod. 12950884 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer VL 047 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1890.00 SEK
    1382.42 SEK / 1000ml
    Save 507.58 SEK
    26% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Farmakopéreagenser är avsedda att användas i farmakopétester och monografier, producerade under en GMP kompatibla ISO 9001 kvalitetsledningssystem enligt relevant farmakopéspecifikation, med användning av farmakopéns reagenskvalitetskomponenter och vatten som uppfyller relevanta farmakopémonografikrav för renat vatten. Vissa farmakopéstandarder är också ackrediterade enligt ISO 17025 och ISO Guide 43.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silver nitrate solution
CAS 7761-88-8
Kvantitet 1000 mL
Molekylformel AgNO3
MDL-nummer MFCD00003414
UN-nummer 3082
Synonym silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
InChI-nyckel SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
IUPAC-namn silver(1+)nitrat
Molekylvikt (g/mol) 169.87
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.001M
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Silver nitrate 0.001M. Volumetric Solution European Pharmacopoeia Ref: 3009300
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Faroangivelser
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P391-Samla upp spill.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .