Läs mer
Silvernitratlösning, Volumetric, Reag. Ph. Eur., 0,1 M AgNO3 (0,1 N), Honeywell Fluka™
Produktkod. 15645020 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
5 L
500ml
Paket med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15645020 6 x 1 L Paket med 6
15615020 500 mL 500ml
15695010 1 L 1 L
15605020 2.5 L 2.5 L
15635020 5 L 5 L
15685010 10 L 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15645020 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 353756X1L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Volumetrisk, Reag. Ph. Eur., 0,1 M AgNO3 (0,1 N)
Honeywells ´högkvalitativa titreringsprodukter täcker hela titreringsarbetsflödet och inkluderar:
  • Lösningar för volymetrisk titrering (syror, baser eller salter)
  • Buffertar tillgängliga som koncentrat eller färdiga att använda
  • Reagenser för komplexometri:
    • Aminopolykarboxylsyror (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmedel
  • Indikatorer för volymetriska och komplexometriska titreringar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7761-88-8 , 7732-18-5
Molekylformel AgNO3
Molekylvikt (g/mol) 169.87
MDL-nummer MFCD00003414
InChI-nyckel SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
LEDER [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kokpunkt 100 °C
Kemiskt namn eller material Silver nitrate solution
Namnnotering Volumetric, Reag. Ph. Eur., 0.1 M AgNO3 (0.1N)
CAS Min % ≥90.0000%, ≥0.2500%
CAS Max % ≤100.0000%, <2.5000%
Kvantitet 6 x 1 L
Linjär formel AgNO3
UN-nummer UN3264
IUPAC-namn silver; nitrat
Formel vikt 169.87
Kvalitet Reagens Ph. Eur.
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.1 M AgNO3 (0.1N)
Förpackning Glasflaska
Densitet 1.010 g/cm3
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Silver nitrate solution
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Silver nitrate solution