Läs mer
Silvernitratlösning, volumetrisk, 0,0282 M AgNO3 (1 ml = 1 mg Cl), Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
1 L
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Paket med 6
Beskrivning
Honeywells ´högkvalitativa titreringsprodukter täcker hela titreringsarbetsflödet och inkluderar:
- Lösningar för volymetrisk titrering (syror, baser eller salter)
- Buffertar tillgängliga som koncentrat eller färdiga att använda
- Reagenser för komplexometri:
- Aminopolykarboxylsyror (EDTA/NTA-analoger)
- Maskeringsmedel
- Indikatorer för volymetriska och komplexometriska titreringar
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Silver nitrate solution |
| Kvantitet | 1 L |
| UN-nummer | UN3082 |
| IUPAC-namn | silver(1+)nitrat |
| Formel vikt | 169.87g/mol |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 0.0282M |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Silver nitrate solution
- Varning
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- MIXTURE LIST-Innehåller: Silver nitrate
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur